2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904171-1G OR904171-250MG
APOSOR904171-1GEA 1550 EUR
APOSOR904171-1G APOSOR904171-250MG
2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane 95%
2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane
Formula: C₁₁H₁₇NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05190319
Núm. CAS: 527674-20-0