Ácido 2-metoxinicotínico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methoxypyridine-3-carboxylic acid
OR9042-25G OR9042-5G OR9042-1G
APOSOR9042-25GEA 19 EUR
APOSOR9042-25G APOSOR9042-5G APOSOR9042-1G
Ácido 2-metoxinicotínico 98%
Ácido 2-metoxinicotínico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 146…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085110
Núm. CAS: 16498-81-0