Tiofeno-2-carbaldehído-oxima 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904201-25G
APOSOR904201-25GEA 84.1 EUR
APOSOR904201-25G
Tiofeno-2-carbaldehído-oxima 95%
Tiofeno-2-carbaldehído-oxima
Formula: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022509
Núm. CAS: 29683-84-9