Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Vinyl Cellosolve, Ethylene glycol vinyl ether, 2-Vinyloxyethanol, Vinyl Glycol, 2-(Vinyloxy)ethan-1-ol
OR904259-100G OR904259-1KG OR904259-500G OR904259-5G OR904259-25G
APOSOR904259-100GEA 94.4 EUR
APOSOR904259-100G APOSOR904259-1KG APOSOR904259-500G APOSOR904259-5G APOSOR904259-25G
Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Ethylene glycol monovinyl ether
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 143 °C
Densidad: 0.982 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192151
Núm. CAS: 764-48-7
UN: 3271
ADR: 3 III