Acetato de 2-bromoetilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetic acid (2-bromoethyl) ester
OR904265-500G
APOSOR904265-500GEA 178 EUR
APOSOR904265-500G
Acetato de 2-bromoetilo 97%
Acetato de 2-bromoetilo
Formula: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000235
Núm. CAS: 927-68-4