5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR904269-1G OR904269-25G OR904269-5G
APOSOR904269-1GEA 26.1 EUR
APOSOR904269-1G APOSOR904269-25G APOSOR904269-5G
5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formula: C₄H₇N₃OS
MW: 145,1829 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01203002
Núm. CAS: 15884-86-3