Isocianato de 2-naftilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904280-1G
APOSOR904280-1GEA 162 EUR
APOSOR904280-1G
Isocianato de 2-naftilo 95%
Isocianato de 2-naftilo
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₁₁H₇NO
MW: 169,18 g/mol
Pto. Ebullición: 83 °C
Pto. de fusión: 52…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014319
Núm. CAS: 2243-54-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III