Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR904285-1G OR904285-25G OR904285-5G
APOSOR904285-1GEA 29 EUR
APOSOR904285-1G APOSOR904285-25G APOSOR904285-5G
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,0800 g/mol
Pto. de fusión: 170…190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00590200
Núm. CAS: 372089-59-3