Methyl tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904288-1G OR904288-250MG
APOSOR904288-1GEA 435 EUR
APOSOR904288-1G APOSOR904288-250MG
Methyl tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Methyl tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839011
Núm. CAS: 18729-20-9