Pirazinamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9043-100G OR9043-500G
APOSOR9043-100GEA 129 EUR
APOSOR9043-100G APOSOR9043-500G
Pirazinamida 98%
Pirazinamida
Formula: C₅H₅N₃O
Pto. de fusión: 189…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006132
Núm. CAS: 98-96-4
EINECS: 202-717-6