3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904308-1G OR904308-250MG
APOSOR904308-1GEA 168 EUR
APOSOR904308-1G APOSOR904308-250MG
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol
Formula: C7H15NO
MW: 129,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044222
Núm. CAS: 373603-88-4