Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate
OR904439-1G OR904439-250MG
APOSOR904439-1GEA 134 EUR
APOSOR904439-1G APOSOR904439-250MG
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₈ClNO₃
MW: 189,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520431
Núm. CAS: 3356-96-5