4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904449-1G OR904449-250MG
APOSOR904449-1GEA 538 EUR
APOSOR904449-1G APOSOR904449-250MG
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171.2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12027007
Núm. CAS: 119778-44-8