1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904477-1G OR904477-250MG
APOSOR904477-1GEA 386 EUR
APOSOR904477-1G APOSOR904477-250MG
1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₇N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02665163
Núm. CAS: 383136-27-4