2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR904478-1G OR904478-250MG OR904478-5G
APOSOR904478-1GEA 194 EUR
APOSOR904478-1G APOSOR904478-250MG APOSOR904478-5G
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09832936
Núm. CAS: 1004-17-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III