Ethyl-2-oxobutanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904493-100G OR904493-25G
APOSOR904493-100GEA 405 EUR
APOSOR904493-100G APOSOR904493-25G
Ethyl-2-oxobutanoate 95%
Ethyl-2-oxobutanoate
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265336
Núm. CAS: 15933-07-0