2-Bromo-6-cyanopyrazine 97%

Proveedor: Apollo Scientific

OR904498-1G OR904498-5G
APOSOR904498-1GEA 104 EUR
APOSOR904498-1G APOSOR904498-5G
2-Bromo-6-cyanopyrazine 97%
2-Bromo-6-cyanopyrazine
Formula: C₅H₂BrN₃
MW: 183,9900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109800
Núm. CAS: 859064-02-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR