1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904526-1G OR904526-250MG
APOSOR904526-1GEA 683 EUR
APOSOR904526-1G APOSOR904526-250MG
1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02665151
Núm. CAS: 186801-36-5