Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904563-1G OR904563-250MG
APOSOR904563-1GEA 0 EUR
APOSOR904563-1G APOSOR904563-250MG
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate 97%
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate
Formula: C₂₈H₅₂N₄O₈
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02259697
Núm. CAS: 137076-54-1