2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(3,5-Dimethylpyrazin-2-yl)ethanone
OR904583-25G OR904583-5G
APOSOR904583-25GEA 230 EUR
APOSOR904583-25G APOSOR904583-5G
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine 95%
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine
Formula: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055023
Núm. CAS: 54300-08-2