2-Hydrazinobenzothiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9046-10G OR9046-50G OR9046-25G
APOSOR9046-10GEA 0 EUR
APOSOR9046-10G APOSOR9046-50G APOSOR9046-25G
2-Hydrazinobenzothiazole 97%
2-Hydrazinobenzothiazole
Formula: C₇H₇N₃S
Pto. de fusión: 198…202 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041849
Núm. CAS: 615-21-4
EINECS: 210-416-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III