2,3-Dihidroxinaftaleno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Naftaleno-2,3-diol
OR904617-500G
APOSOR904617-500GEA 192 EUR
APOSOR904617-500G
2,3-Dihidroxinaftaleno 98%
2,3-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. de fusión: 162…164 °C
Pto. de inflamación: 175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004073
Núm. CAS: 92-44-4