1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904643-1G OR904643-250MG
APOSOR904643-1GEA 279 EUR
APOSOR904643-1G APOSOR904643-250MG
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid
Formula: C₆H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955795
Núm. CAS: 19167-98-7