4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904656-1G OR904656-250MG
APOSOR904656-1GEA 328 EUR
APOSOR904656-1G APOSOR904656-250MG
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile 95%
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
Formula: C₁₂H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664880
Núm. CAS: 169036-66-2