4-Amino-3,5-xylenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3,5-dimethylphenol
OR904670-100G
APOSOR904670-100GEA 365 EUR
APOSOR904670-100G
4-Amino-3,5-xylenol 98%
4-Amino-3,5-xylenol
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Pto. de fusión: 181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01741459
Núm. CAS: 3096-70-6