1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904676-10G OR904676-1G OR904676-5G
APOSOR904676-10GEA 899 EUR
APOSOR904676-10G APOSOR904676-1G APOSOR904676-5G
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061050
Núm. CAS: 104395-86-0