Lamotrigine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine
OR904704-1G OR904704-25G OR904704-5G
APOSOR904704-1GEA 0 EUR
APOSOR904704-1G APOSOR904704-25G APOSOR904704-5G
Lamotrigine
Lamotrigine
Formula: C₉H₇Cl₂N₅
MW: 256,09 g/mol
Pto. de fusión: 184 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00865333
Núm. CAS: 84057-84-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III