1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904722-1G
OR904722-250MG
APOSOR904722-1GEA
87
EUR
APOSOR904722-1G
APOSOR904722-250MG
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine 95%
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine
Formula:
C₇H₉N₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08062758 Núm. CAS: 35808-40-3 |