2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904751-100G OR904751-500G
APOSOR904751-100GEA 132 EUR
APOSOR904751-100G APOSOR904751-500G
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone 95%
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone
Formula: C₆H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010706
Núm. CAS: 3658-77-3