3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904762-1G OR904762-250MG
APOSOR904762-1GEA 62.5 EUR
APOSOR904762-1G APOSOR904762-250MG
3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile 98%
3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile
Formula: C₅HCl₂N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16621820
Núm. CAS: 35857-93-3