Ethyl-2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904774-1G OR904774-250MG
APOSOR904774-1GEA 137 EUR
APOSOR904774-1G APOSOR904774-250MG
Ethyl-2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 95%
Ethyl-2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate
Formula: C₉H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00297325
Núm. CAS: 65364-63-8