Methyl quinoxaline-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904780-1G OR904780-250MG
APOSOR904780-1GEA 105 EUR
APOSOR904780-1G APOSOR904780-250MG
Methyl quinoxaline-5-carboxylate 95%
Methyl quinoxaline-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19703859
Núm. CAS: 6924-71-6