4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904781-10G OR904781-5G
APOSOR904781-10GEA 258 EUR
APOSOR904781-10G APOSOR904781-5G
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16999770
Núm. CAS: 56962-12-0