3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904797-1G OR904797-250MG
APOSOR904797-1GEA 132 EUR
APOSOR904797-1G APOSOR904797-250MG
3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C8H12N2O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07186448
Núm. CAS: 1001020-17-2