(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Acetamidophenylboronic acid, 4-Acetamidobenzeneboronic acid, 4-Acetylaminophenylboronic acid
OR9048-5G
OR9048-25G
APOSOR9048-5GEA
92.8
EUR
APOSOR9048-5G
APOSOR9048-25G
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Formula:
C₈H₁₀BNO₃ MW: 178,98 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179451 Núm. CAS: 101251-09-6 |