3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904805-1G OR904805-250MG
APOSOR904805-1GEA 806 EUR
APOSOR904805-1G APOSOR904805-250MG
3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 95%
3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formula: C7H7N3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062968
Núm. CAS: 194278-45-0