Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904812-1G OR904812-250MG
APOSOR904812-1GEA 734 EUR
APOSOR904812-1G APOSOR904812-250MG
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03778975
Núm. CAS: 517870-22-3