4-Methoxybenzyl isocyanide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Isocyanomethyl)-4-methoxybenzene
OR904817-1G OR904817-250MG
APOSOR904817-1GEA 955 EUR
APOSOR904817-1G APOSOR904817-250MG
4-Methoxybenzyl isocyanide 95%
4-Methoxybenzyl isocyanide
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664572
Núm. CAS: 1197-58-6