trans-1,4-Cyclohexanedimethanol 97%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: trans-1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane

OR904832-25G
APOSOR904832-25GEA 59.6 EUR
APOSOR904832-25G
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol 97%
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066360
Núm. CAS: 3236-48-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR