4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR904891-100G
OR904891-25G
APOSOR904891-100GEA
95.7
EUR
APOSOR904891-100G
APOSOR904891-25G
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline
Formula:
C₇H₇BrClN MW: 220,5 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07782182 Núm. CAS: 30273-47-3 |