3-Bromopropionato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-bromopropanoate
OR904910-500G
APOSOR904910-500GEA 122 EUR
APOSOR904910-500G
3-Bromopropionato de etilo 97%
3-Bromopropionato de etilo
Formula: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Pto. Ebullición: 135…136 °C
Densidad: 1,412 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000251
Núm. CAS: 539-74-2