2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Dimethyl-1-phenylpropan-1-amine
OR904924-1G OR904924-5G
APOSOR904924-1GEA 34.8 EUR
APOSOR904924-1G APOSOR904924-5G
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine 98%
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine
Formula: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00267378
Núm. CAS: 61501-04-0