4-Indanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-1H-inden-4-ol
OR904926-5G
APOSOR904926-5GEA 91.5 EUR
APOSOR904926-5G
4-Indanol 97%
4-Indanol
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053431
Núm. CAS: 1641-41-4