6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904930-1G OR904930-250MG
APOSOR904930-1GEA 194 EUR
APOSOR904930-1G APOSOR904930-250MG
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176716
Núm. CAS: 1166828-13-2