2-Amino-5-bromo-3-ethynylpyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904952-1G OR904952-250MG
APOSOR904952-1GEA 353 EUR
APOSOR904952-1G APOSOR904952-250MG
2-Amino-5-bromo-3-ethynylpyrazine 95%
2-Amino-5-bromo-3-ethynylpyrazine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999142
Núm. CAS: 1209289-08-6