3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904953-100MG OR904953-1G OR904953-250MG
APOSOR904953-100MGEA 56.7 EUR
APOSOR904953-100MG APOSOR904953-1G APOSOR904953-250MG
3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile 95%
3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile
Formula: C5H3ClN4
MW: 154.5600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697784
Núm. CAS: 17231-50-4