5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904985-1G OR904985-250MG
APOSOR904985-1GEA 177 EUR
APOSOR904985-1G APOSOR904985-250MG
5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine 95%
5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566045
Núm. CAS: 1210838-82-6