1,2,4-Triazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,4-1H-Triazol
OR9050-100G OR9050-1KG OR9050-500G
APOSOR9050-100GEA 30.6 EUR
APOSOR9050-100G APOSOR9050-1KG APOSOR9050-500G
1,2,4-Triazol 97%
1,2,4-Triazole
Formula: C₂H₃N₃
Pto. Ebullición: 260 °C
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005228
Núm. CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9