Methyl-6-cyanopicolinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Cyano-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-cyanopicolinate
OR905007-1G OR905007-250MG
APOSOR905007-1GEA 68.3 EUR
APOSOR905007-1G APOSOR905007-250MG
Methyl-6-cyanopicolinate 95%
Methyl-6-cyanopicolinate
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,1500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367924
Núm. CAS: 98436-83-0