Chloromethyl isopropyl carbonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Carbonic Acid Chloromethyl Isopropyl Ester
OR905009-100G OR905009-25G OR905009-500G
APOSOR905009-100GEA 0 EUR
APOSOR905009-100G APOSOR905009-25G APOSOR905009-500G
Chloromethyl isopropyl carbonate 97%
Chloromethyl isopropyl carbonate
Formula: C₅H₉ClO₃
MW: 152,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375443
Núm. CAS: 35180-01-9